missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat ERK2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18736449
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18736449 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18736449

Marca: R&D Systems MAB1230SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ERK2 Monoclonal specifically detects ERK2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERK2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 191801
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Immunocytochemistry 3-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q1HBJ4
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.24, ERK, ERK-2, ERK2MAP kinase isoform p42, ERT1, Extracellular signal-regulated kinase 2, MAP kinase 1, MAP kinase 2, MAPK 1, MAPK1, MAPK2, mitogen-activated protein kinase 1, Mitogen-activated protein kinase 2, p38, p40, p41, p41mapk, p42-MAPK, P42MAPK, PRKM1, PRKM1MAPK 2, PRKM2, protein tyrosine kinase ERK2
Símbolos de los genes MAPK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human ERK2 Met1-Ser360 Accession # Q1HBJ4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5594
Especificidad de la prueba Detects human, rat and mouse ERK2. This antibody does not recognize endogenous ERK1.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.