missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat DARPP-32 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18780399
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18780399 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18780399

Marca: R&D Systems AF6259SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

DARPP-32 Polyclonal specifically detects DARPP-32 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DARPP-32
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9UD71
Alias de gen DARPP32, PPP1R1B, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1B, regulatory (inhibitor) subunit 1B (dopamine and cAMPregulated phosphoprotein, DARPP-32)
Símbolos de los genes PPP1R1B
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human DARPP-32, Arg51-Ala204, Accession # Q9UD71
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84152
Especificidad de la prueba Detects human, mouse, and rat DARPP-32 in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.