missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse/Rat beta-Actin Antibody, R&D Systems™

Descripción
beta-Actin Monoclonal specifically detects beta-Actin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | beta-Actin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 937215 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.01 ug/mL, Simple Western 1 ug/mL, Immunocytochemistry 0.1-25 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | P60709 |
| Alias de gen | ACTB, actin, beta, actin, cytoplasmic 1, B-Actin, Beta Actin, beta cytoskeletal actin, betaActin, Beta-actin, BRWS1, I(2)-Actin, PS1TP5-binding protein 1, PS1TP5BP1 |
| Símbolos de los genes | ACTB |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?