missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat Akt Pan Specific Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18110741
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18110741 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18110741

Marca: R&D Systems MAB2055

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AKT Monoclonal specifically detects AKT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AKT
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 281046
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.2 ug/mL, Simple Western 2 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P31749
Alias de gen RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB alpha, PKB beta, PKB gamma, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC, RAC-alpha, RAC-beta, RAC-gamma
Símbolos de los genes AKT1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Akt1 Ser2-Ala480 Accession # P31749
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 207
Especificidad de la prueba Detects human, mouse and rat Akt in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.