missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat AIF Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18772239
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18772239 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18772239

Marca: R&D Systems AF5824SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

AIF Polyclonal specifically detects AIF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AIF
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen O95831
Alias de gen AIFapoptosis-inducing factor 1, mitochondrial, AIFM1, apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 1, COXPD6, MGC111425, PDCD8, PDCD8striatal apoptosis-inducing factor, programmed cell death 8 (apoptosis-inducing factor), Programmed cell death protein 8
Símbolos de los genes AIFM1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human AIF Glu121-Asp613 Accession # O95831
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9131
Especificidad de la prueba Detects human, mouse, and rat AIF in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.