missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse PDX-1/IPF1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18722578
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18722578 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18722578

Marca: R&D Systems MAB2419SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications

PDX-1/IPF1 Monoclonal specifically detects PDX-1/IPF1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDX-1/IPF1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 267712
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P52945
Alias de gen Glucose-sensitive factor, IDX1, IDX-1GSF, Insulin promoter factor 1, insulin promoter factor 1, homeodomain transcription factor, Insulin upstream factor 1, IPF1, IPF1pancreas/duodenum homeobox protein 1, Islet/duodenum homeobox-1, MODY4IUF1, pancreatic and duodenal homeobox 1, pancreatic-duodenal homeobox factor 1, PDX-1IPF-1, somatostatin transcription factor 1, Somatostatin-transactivating factor 1, STF-1IUF-1
Símbolos de los genes PDX1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PDX-1 Ala91-Arg283 Accession # P52945
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3651
Especificidad de la prueba Detects human and mouse PDX-1 in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.