missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse PDX-1/IPF1 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18701107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18701107 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18701107

Marca: R&D Systems IC2419R100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PDX-1/IPF1 Monoclonal specifically detects PDX-1/IPF1 in Human, Mouse samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PDX-1/IPF1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 267712
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen P52945
Alias de gen Glucose-sensitive factor, IDX1, IDX-1GSF, Insulin promoter factor 1, insulin promoter factor 1, homeodomain transcription factor, Insulin upstream factor 1, IPF1, IPF1pancreas/duodenum homeobox protein 1, Islet/duodenum homeobox-1, MODY4IUF1, pancreatic and duodenal homeobox 1, pancreatic-duodenal homeobox factor 1, PDX-1IPF-1, somatostatin transcription factor 1, Somatostatin-transactivating factor 1, STF-1IUF-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PDX-1, Ala91-Arg283, Accession # P52945
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3651
Especificidad de la prueba Detects human and mouse PDX-1 in Western blots.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.