missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse NLRP3/NALP3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18795409
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18795409 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18795409

Marca: R&D Systems MAB7578SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody has been used in 24 publications

NLRP3/NALP3 Monoclonal specifically detects NLRP3/NALP3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NLRP3/NALP3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 768319
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 μg/mL, Immunohistochemistry 5-25 μg/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 μg/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 μg/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q8R4B8
Alias de gen AGTAVPRL, AII, AII/AVP, Angiotensin/vasopressin receptor AII/AVP-like, AVP, C1orf7, Caterpiller protein 1.1, CIAS1, CLR1.1, Cold autoinflammatory syndrome 1, Cold autoinflammatory syndrome 1 protein, Cryopyrin, Familial cold autoinflammatory syndrome, FCAS, FCU, Leucine-rich repeat-, and PYD-containing protein 3, Muckle-Wells syndrome, MWS, NACHT, NACHT, LRR and PYD containing protein 3, NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3, NALP3, NLR family, pyrin domain containing 3, NLRP3, Nucleotide-Binding Oligomerization Domain, Leucine Rich Repeat And Pyrin Domain Containing 3, PYPAF1, PYRIN-containing APAF1-like protein 1
Símbolos de los genes NLRP3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse NLRP3/NALP3 Met1-Arg153 Accession # Q8R4B8
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114548
Especificidad de la prueba Detects mouse NLRP3/NALP3 in direct ELISAs. In direct ELISAs, 100% cross-reactivity with recombinant human NLRP3/NALP3 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.