missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse MYF-5 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18192671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18192671 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18192671

Marca: R&D Systems MAB4027

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MYF-5 Monoclonal specifically detects MYF-5 in Human, Mouse samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MYF-5
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 593128
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P13349
Alias de gen BHLHC2, bHLHc2Class C basic helix-loop-helix protein 2, myf-5, MYF5, myogenic factor 5
Símbolos de los genes MYF5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human MYF-5 Met1-Leu255 Accession # P13349
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4617
Especificidad de la prueba Detects human MYF-5 in direct ELISAs.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.