missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse MBD4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18770199
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18770199 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18770199

Marca: R&D Systems AF5935SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

MBD4 Polyclonal specifically detects MBD4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MBD4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen O95243
Alias de gen EC 3.2.2.-, G/T mismatch glycosylase, G/U mismatch glycosylase, MED1G/5-fluorouracil mismatch glycosylase with biphasic kinetics, methyl-CpG binding domain protein 4, methyl-CpG-binding domain protein 43,N(4)-ethenocytosine glycosylase, Methyl-CpG-binding endonuclease 1, Methyl-CpG-binding protein MBD4, Mismatch-specific DNA N-glycosylase, putative methyl-CpG binding protein
Símbolos de los genes MBD4
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human MBD4 Met382-Ser580 Accession # O95243
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8930
Especificidad de la prueba Detects human and mouse MBD4 in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.