missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse IL-12/IL-35 p35 PerCP-conjugated Antibody, R&D Systems™

Descripción
IL-12/IL-35 p35 Monoclonal specifically detects IL-12/IL-35 p35 in Human, Mouse samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-12/IL-35 p35 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 27537 |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Intracellular Staining by Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Formulación | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P29459 |
| Símbolos de los genes | IL12A |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?