missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse IL-12/IL-35 p35 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-5379947
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18757189 25 μg 25 microgramos
18727109 100 μg 100 microgramos
18711087 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18757189 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB1570SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 12 publications

IL-12/IL-35 p35 Monoclonal specifically detects IL-12/IL-35 p35 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-12/IL-35 p35
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 27537
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P29459
Símbolos de los genes IL12A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-12/IL-35 p35 Arg23-Ser219 Accession # P29459
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3592
Especificidad de la prueba Detects human IL-12/IL-35 p35 in direct ELISAs and Western blots. Detects the p35 subunit either as part of a p40/p35 heterodimer or as a free subunit after reduction of the heterodimer. This antibody does not recognize IL-12 p40 homodimers but shows strong cross-reactivity with the p35 subunits from porcine and mouse systems.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.