missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse HAND2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7061980
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18736747 25 μg 25 microgramos
18079321 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18736747

Marca: R&D Systems AF3876SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

HAND2 Polyclonal specifically detects HAND2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HAND2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P61296
Alias de gen BHLHA26, bHLHa26MGC125303, dHAND, DHAND2, Ehand2, FLJ16260, heart and neural crest derivatives expressed 2, heart, autonomic nervous system and neural crestderivatives-expressed protein 2, Hed, MGC125304, Th2, Thing2
Símbolos de los genes HAND2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human HAND2 Met1-Gln217 Accession # P61296
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9464
Especificidad de la prueba Detects human and mouse HAND2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 10% cross-reactivity with recombinant human HAND1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.