missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse GLP/EHMT1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30057899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30057899 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30057899 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor PPB042200

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GLP/EHMT1 Monoclonal specifically detects GLP/EHMT1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Direct ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLP/EHMT1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B0422
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Direct ELISA
Formulación A liquid formulation in physiologic saline with 0.1% NaN 3 . with 0.1% Sodium Azide
Alias de gen DEL9q34, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.43, EHMT1, euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 1H3-K9-HMTase 5, Eu-HMTase1, Eu-HMTase1DEL9q34, EUHMTASE1FP13812, FLJ12879, G9a-like protein 1, GLP, GLP1, H3 lysine-9 specific 5, KIAA1876euchromatic histone methyltransferase 1, KMT1D, KMT1DDKFZp667M072, Lysine N-methyltransferase 1D
Símbolos de los genes EHMT1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant mouse GLP/EHMT1 aa 134-234
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79813
Especificidad de la prueba This antibody specifically recognizes mouse GLP and cross-reacts with human GLP. Not yet tested in other species.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento This antibody is stable for greater than six months when held at -20 degreesC in a manual defrost freezer or at -70 degreesC. Upon thawing, the antibody can be stored at 2-8 degreesC for at least 1 month without detectable loss of activity. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.