missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse DGK-iota Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18798119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18798119 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18798119

Marca: R&D Systems MAB6435SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DGK-iota Monoclonal specifically detects DGK-iota in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DGK-iota
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 648538
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen O75912
Alias de gen DAG kinase iota, DGKI, DGKiota, DGK-IOTA, diacylglycerol kinase iota, diacylglycerol kinase, iota, Diglyceride kinase iota, EC 2.7.1.107
Símbolos de los genes DGKI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human DGK-iota Ser925-Val1065 (predicted) Accession # O75912
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9162
Especificidad de la prueba Detects human and mouse DGK-iota in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human DGK-alpha , -beta , -delta , -epsilon , -eta , -gamma , -kappa , -theta , or -zeta is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.