missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse CD45R / B220 Rat, FITC, Clone: RA3-6B2, enQuireBio™

Código de producto. p-7156530
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15961988 25 μg 25 microgramos
15951988 100 μg 100 microgramos
15971988 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15961988

Marca: EnquireBio QAB41F25ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno Human/Mouse CD45R / B220
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon RA3-6B2
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado FITC
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_001255215
Símbolos de los genes Ptprc
Especie del huésped Rat
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19264
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.