Learn More
Human/Mouse CD45R / B220 Rat, FITC, Clone: RA3-6B2, enQuireBio™
Código de producto. 15971988
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15971988 500 μg 500 microgramos
15961988 25 μg 25 microgramos
15951988 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15971988 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor QAB41F500ug
Rat Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Human/Mouse CD45R / B220
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon RA3-6B2
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado FITC
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_001255215
Símbolos de los genes Ptprc
Especie del huésped Rat
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19264
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG2a κ