Learn More
Human/Mouse CD45R / B220 Rat, FITC, Clone: RA3-6B2, enQuireBio™
Código de producto. 15951988
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
15951988 100 μg 100 microgramos
15961988 25 μg 25 microgramos
15971988 500 μg 500 microgramos
3 options
Código de producto. 15951988
Marca: EnquireBio QAB41F100ug
Rat Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Human/Mouse CD45R / B220
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon RA3-6B2
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado FITC
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_001255215
Símbolos de los genes Ptprc
Especie del huésped Rat
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19264
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG2a κ