missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse Cathepsin L Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18752528
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18752528 25 μg 25 microgramos
18160531 100 μg 100 microgramos
18780058 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18752528 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB9521SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody has been used in 9 publications

Cathepsin L Monoclonal specifically detects Cathepsin L in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cathepsin L
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 204101
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P07711
Alias de gen cathepsin L, cathepsin L1, CATL, CTSL, CTSL1, CTSLEC 3.4.22.15, EC 3.4.22, FLJ31037, Major excreted protein, MEP
Símbolos de los genes CTSL1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Cathepsin L Glu113-Val333 Accession # P07711
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1514
Especificidad de la prueba Detects human and mouse Cathepsin L in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human Cathepsin B, C, L2, O, S, or X/Z/P is observed. In Western blots, both the pro and active forms of recombinant human and mouse Cathspsin L are recognized.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.