missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse c-Rel Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18705507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18705507 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18705507

Marca: R&D Systems AF2699SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

c-Rel Polyclonal specifically detects c-Rel in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP), Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno c-Rel
Aplicaciones ChIP Assay, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 5 ug/mL, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 5 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_033070
Alias de gen cRel, C-Rel, C-Rel proto-oncogene protein, I-Rel, oncogene REL, avian reticuloendotheliosis, proto-oncogene c-Rel, REL, v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog, v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog (avian)
Símbolos de los genes REL
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse c-Rel Met1-Ile588 Accession # NP_033070
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5966
Especificidad de la prueba Detects human and mouse c-Rel in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.