missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse Beclin 1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Sheep Polyclonal Antibody

Marca:  R&D Systems AF5295

Código de producto. 18001822

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.00€
    527.10€ / 100 microgramos
    Ahorro 30.90€
    5% Descuento

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Produced in sheep immunized with purified, E. coli-derived, recombinant human Beclin 1 (aa 12 - 239; Accession # Q14457). Human Beclin1 specific IgG was purified by affinity chromatography.

Beclin 1 Polyclonal specifically detects Beclin 1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Beclin 1
Polyclonal
Unconjugated
Q14457
BECN1
E. coli-derived recombinant human Beclin 1 Met12-Gln239 Accession # Q14457
100 μg
Primary
Detects human and mouse Beclin 1 in Western blots.
Human, Mouse
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
ATG6, ATG6 autophagy related 6 homolog, beclin 1 (coiled-coil, moesin-like BCL2 interacting protein), beclin 1 (coiled-coil, moesin-like BCL2-interacting protein), beclin 1, autophagy related, beclin1, beclin-1, BECN1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, GT197, Protein GT197, VPS30
Sheep
Affinity Purified
RUO
8678
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado