missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse Bax Minus C-Terminus Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18702839
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18702839 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18702839

Marca: R&D Systems MAB883SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bax Monoclonal specifically detects Bax in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bax
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 127602
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0-2.0 ug/mL
Formulación Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Alias de gen apoptosis regulator BAX, BCL2-associated X protein, Bcl2-L-4, BCL2L4bcl2-L-4, Bcl-2-like protein 4
Símbolos de los genes BAX
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Bax minus the carboxyl terminal
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 581
Especificidad de la prueba Detects human and mouse full-length Bax in Western blots.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC, as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after opening. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after opening.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.