Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MMP-7 humana
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La MMP-7 humana cuantifica la MMP-7 humana en sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el MMP-7 humano natural y recombinante.
Las proteínas de la familia de las metaloproteinasas de la matriz (MMP) participan en la descomposición de la matriz extracelular en procesos fisiológicos normales, como el desarrollo embrionario, la reproducción y la remodelación de los tejidos, así como en procesos patológicos, como la artritis y la metástasis. La mayoría de las MMP se secretan como proproteínas inactivas que se activan cuando son escindidas por proteinasas extracelulares. La enzima codificada por este gen degrada proteoglicanos, fibronectina, elastina y caseína y se diferencia de la mayoría de los miembros de la familia MMP en que carece de un dominio proteico C-terminal conservado. La enzima está implicada en la cicatrización de heridas, y los estudios en ratones sugieren que regula la actividad de las defensinas en la mucosa intestinal. El gen forma parte de un grupo de genes MMP que se localizan en el cromosoma 11q22. 3.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | HGNC: 7174; MAT; Matrilysin; matrilysin, uterine; matrin; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 7; matrix metallopeptidase 7 (matrilysin, uterine); matrix metalloproteinase 7; Matrix metalloproteinase 7 (matrilysin); Matriz metaloproteinasa 7 (matrilisina, uterina); matriz metaloproteinasa-7; MMP; MMP 7; Mmp7; MMP-7; proteína MMP-7; MMPs; MPMM; MPSL1; PUMP 1; Bomba 1 proteasa; PUMP1; PUMP-1; Bomba-1 proteasa; matrilisina uterina; metaloproteinasa uterina |
| Intervalo del ensayo | De 0,15 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,15 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Sobrenadante |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P09237 |
| Símbolo de gen | MMP7 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |