Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MMP-7 humana
Código de producto. 17165099
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17165099
Marca: Invitrogen™ EH328RBX5
ELISA
La MMP-7 humana cuantifica la MMP-7 humana en sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el MMP-7 humano natural y recombinante.
Las proteínas de la familia de las metaloproteinasas de la matriz (MMP) participan en la descomposición de la matriz extracelular en procesos fisiológicos normales, como el desarrollo embrionario, la reproducción y la remodelación de los tejidos, así como en procesos patológicos, como la artritis y la metástasis. La mayoría de las MMP se secretan como proproteínas inactivas que se activan cuando son escindidas por proteinasas extracelulares. La enzima codificada por este gen degrada proteoglicanos, fibronectina, elastina y caseína y se diferencia de la mayoría de los miembros de la familia MMP en que carece de un dominio proteico C-terminal conservado. La enzima está implicada en la cicatrización de heridas, y los estudios en ratones sugieren que regula la actividad de las defensinas en la mucosa intestinal. El gen forma parte de un grupo de genes MMP que se localizan en el cromosoma 11q22. 3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso HGNC: 7174; MAT; Matrilysin; matrilysin, uterine; matrin; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 7; matrix metallopeptidase 7 (matrilysin, uterine); matrix metalloproteinase 7; Matrix metalloproteinase 7 (matrilysin); Matriz metaloproteinasa 7 (matrilisina, uterina); matriz metaloproteinasa-7; MMP; MMP 7; Mmp7; MMP-7; proteína MMP-7; MMPs; MPMM; MPSL1; PUMP 1; Bomba 1 proteasa; PUMP1; PUMP-1; Bomba-1 proteasa; matrilisina uterina; metaloproteinasa uterina
Intervalo del ensayo De 0,15 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,15 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Sobrenadante
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P09237
Símbolo de gen MMP7
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo MMP7
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min