missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human MMP-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18756719
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18756719 100 μg 100 microgramos
18709717 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18756719

Marca: R&D Systems MAB9023100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MMP-2 Monoclonal specifically detects MMP-2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMP-2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 101719
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P08253
Alias de gen 72 kDa gelatinase, CLG4, CLG4A72 kDa type IV collagenase, collagenase type IV-A, EC 3.4.24, EC 3.4.24.24, Gelatinase A, matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IVcollagenase), matrix metalloproteinase 2 (gelatinase A, 72kD gelatinase, 72kD type IVcollagenase), Matrix metalloproteinase-2, matrix metalloproteinase-II, MMP2, MMP-2, MMP-II, MONA, neutrophil gelatinase, TBE-1matrix metalloproteinase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IVcollagenase)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MMP-2 Ala30-Cys660 Accession # P08253
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4313
Especificidad de la prueba Detects human MMP-2 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Ascites
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.