Learn More
Invitrogen™ Human MMP-12 ELISA Kit
Código de producto. 17155099
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17155099 5 x 96 pruebas cada uno
17164623 96 pruebas paquete de 96
18507854 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17155099
Marca: Invitrogen™ EH327RBX5
ELISA
Human MMP-12 quantitates human MMP-12 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MMP-12.
Las proteínas de la familia de las metaloproteinasas de la matriz (MMP) participan en la descomposición de la matriz extracelular en procesos fisiológicos normales, como el desarrollo embrionario, la reproducción y la remodelación de los tejidos, así como en procesos patológicos, como la artritis y la metástasis. La mayoría de las MMP se secretan como proproteínas inactivas que se activan cuando son escindidas por proteinasas extracelulares. Se cree que la proteína codificada por este gen se escinde en ambos extremos para producir la enzima activa, pero este procesamiento no se ha descrito completamente. La enzima degrada la elastina soluble e insoluble. Puede desempeñar un papel en la formación de aneurismas y los estudios en ratones sugieren un papel en el desarrollo del enfisema. El gen forma parte de un grupo de genes MMP que se localizan en el cromosoma 11q22. 3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 3.4.24.65; AV378681; HME; elastasa de macrófagos; metaloproteasa de macrófagos; metaloproteasa de matriz; metaloproteasa de matriz 12; metaloproteasa de matriz 12 (elastasa de macrófagos); metaloproteinasa de matriz 12; metaloproteinasa de matriz 12 (elastasa de macrófagos); metaloproteinasa de matriz 12; ME; MGC138506; Mme; Mmel; MMP; MMP12; MMP-12; MMP
Intervalo del ensayo De 0,04 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,04 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P39900
Símbolo de gen Mmp12
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo MMP12
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.