missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human MMP-11 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18733948
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18733948 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18733948 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor IC3657N100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MMP-11 Monoclonal specifically detects MMP-11 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MMP-11
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 135421
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P24347
Alias de gen EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, EC 3.4.24.24, matrix metallopeptidase 11 (stromelysin 3), matrix metalloproteinase 11 (stromelysin 3), Matrix metalloproteinase-11, MMP11, MMP-11, SL-3, ST3, STMY3stromelysin 3, stromelysin III, stromelysin-3
Símbolos de los genes MMP11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human MMP-11 Met1-Leu488 Accession # P24347
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4320
Especificidad de la prueba Detects human MMP-11 in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.