Learn More
Invitrogen™ Human MIS/AMH ELISA Kit
Código de producto. 17145099
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17145099
Marca: Invitrogen™ EH326RBX5
ELISA
Human MIS/AMH quantitates human MIS/AMH in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MIS/AMH.
La hormona antimulleriana (AMH) es un miembro de la superfamilia TGF beta. Se secreta como un precursor homodimérico de 140 kDa unido por disulfuro que se escinde para liberar el homodímero maduro de 30 kDa. Clasificada originalmente como una hormona testicular fetal que inhibe el desarrollo del conducto mülleriano, la AMH se expresa postnatalmente en las células de Sertoli inmaduras y, en menor grado, en las células de la granulosa. La AMH desempeña un papel en la diferenciación testicular y en la regulación del crecimiento del folículo ovárico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Amh; hormona antimülleriana (sustancia inhibidora de la mülleriana); hormona antimülleriana; hormona antimülleriana; MIF; MIS; factor inhibidor de la mülleriana; sustancia inhibidora de la mülleriana; sustancia inhibidora de la mülleriana
Intervalo del ensayo De 0,18 a 40 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,18 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P03971
Símbolo de gen AMH
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo AMH
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min