Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MIP-3 alfa/CCL20 humano
Código de producto. 15434933
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
15434933 96 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 15434933
Marca: Invitrogen™ EHCCL20
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ELISA para MIP-3 alfa/CCL20 humano cuantifica el Hu MIP-3α en suero, plasma o medio de cultivo celular humano. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto Hu MIP-3α natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sándwich de fase sólida para la MIP-3α humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La proteína-3 inflamatoria macrófaga alfa (MIP-3 alfa), también denominada CCL20, se expresa en el hígado, los pulmones, los ganglios linfáticos y los linfocitos de la sangre periférica. MIP-3 alfa está fuertemente regulada al alza por señales inflamatorias, y regulada a la baja por la citoquina antiinflamatoria IL-10. MIP-3 alfa envía señales a través del receptor acoplado a la proteína G, CCR6, y actúa como un quimioatrayente para los linfocitos y las células dendríticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P78556
Intervalo del ensayo 0,8-600 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 pg
Intervalo de calibración De 1,5 pg/ml a 600 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF,
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6364
Símbolo de gen CKb4,Exodus,LARC,MIP-3-alpha,MIP-3a,MIP3A,SCYA20,ST38
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Cromógeno, Anticuerpo detector, Diluyentes, Conjugado HRP, Cubiertas de placa, Placa(s) recubierta(s) previamente, Estándar, Solución de parada, Tampón de lavado
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min