Learn More
GIBCO™ Human Microsomes, 20 Donors, Male Donors
Especificaciones
Especificaciones
| Fuente de dadores | Pooled |
| Sexo | Male |
| Forma física | Frozen |
| Tissue | Liver |
| Especie del huésped | Human |
| Concentración | 20 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a entre -60 °C y -85 °C. |
| Etapa de la vida | Adulta |
| Formato | Tubo |
| Localización subcelular | Microsomas |
| Mostrar más |