missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human MICB PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18714747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18714747 25 Tests 25 tests
18776597 100 Tests 100 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18714747

Marca: R&D Systems FAB1599P025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

MICB Monoclonal specifically detects MICB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MICB
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoassay
Clasificación Monoclonal
Clon 236511
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells, Knockout Validated 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen CAI18747
Alias de gen MHC class I chain-related protein B, MHC class I mic-B antigen, MHC class I polypeptide-related sequence B, MIC-B, PERB11.2MHC class I-like molecule PERB11.2-IMX, stress inducible class I homolog
Símbolos de los genes MICB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MICB Ala23-Gly298 Accession # CAI18747
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4277
Especificidad de la prueba Detects human MICB in direct ELISAs and Western blots. Does not cross-react with recombinant human MICA.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.