missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human MICA/B PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18756867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18756867 25 Tests 25 tests
18729896 100 Tests 100 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18756867

Marca: R&D Systems FAB13001P025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications

MICA/B Monoclonal specifically detects MICA/B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MICA/B
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 159207
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q29983
Alias de gen MHC class I chain-related protein A, MHC class I chain-related protein B, MIC, MICA, MICB, PERB11, PERB11.1, PERB11.2
Símbolos de los genes MICA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human MICA Accession # Q29983
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100507436
Especificidad de la prueba Detects human MICA/B in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.