Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para METAP2 humana
Código de producto. 17124623
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17124623 96 pruebas paquete de 96
17115099 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17124623
Marca: Invitrogen™ EH323RB
ELISA
Human METAP2 quantitates human METAP2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human METAP2.
La familia del factor de ADP-ribosilación (Arf) son miembros altamente conservados de la superfamilia Ras de proteínas reguladoras de unión a GTP. Las proteínas Arf participan en el encaminamiento de las proteínas intracelulares hacia el complejo de Golgi y dentro de él. Las funciones celulares incluyen el mantenimiento de la integridad de los orgánulos, el ensamblaje de la proteína de cubierta, como activador de la fosfolipasa D. La familia Arf se divide funcionalmente en las proteínas Arf y las Arf-like (Arl). Las proteínas ARF se clasifican en clase I (ARF1, ARF2 y ARF3), clase II (ARF4 y ARF5) y clase III (ARF6) y los miembros de cada clase comparten una organización genética común.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 4930584B20Rik; A930035J23Rik; AI047573; AL024412; Amp2; AU014659; eIF-2-associated p67; eIF-2-associated p67 homolog; initiation factor 2 associated 67 kDa protein; initiation factor 2-associated 67 kDa glycoprotein; proteína asociada al factor de iniciación 2 (p67); MAP 2; MAP2; metAP 2; METAP2; metionina aminopeptidasa 2; metionil aminopeptidasa 2; Mnpep; p67; p67eIF2; Peptidasa M; peptidasa M 2; similar a la metionil aminopeptidasa 2; proteína del tejido testicular Li 17
Intervalo del ensayo De 2 a 250 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P50579
Símbolo de gen METAP2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo METAP2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min