Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para METAP2 humana
Descripción
Human METAP2 quantitates human METAP2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human METAP2.
La familia del factor de ADP-ribosilación (Arf) son miembros altamente conservados de la superfamilia Ras de proteínas reguladoras de unión a GTP. Las proteínas Arf participan en el encaminamiento de las proteínas intracelulares hacia el complejo de Golgi y dentro de él. Las funciones celulares incluyen el mantenimiento de la integridad de los orgánulos, el ensamblaje de la proteína de cubierta, como activador de la fosfolipasa D. La familia Arf se divide funcionalmente en las proteínas Arf y las Arf-like (Arl). Las proteínas ARF se clasifican en clase I (ARF1, ARF2 y ARF3), clase II (ARF4 y ARF5) y clase III (ARF6) y los miembros de cada clase comparten una organización genética común.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 4930584B20Rik; A930035J23Rik; AI047573; AL024412; Amp2; AU014659; eIF-2-associated p67; eIF-2-associated p67 homolog; initiation factor 2 associated 67 kDa protein; initiation factor 2-associated 67 kDa glycoprotein; proteína asociada al factor de iniciación 2 (p67); MAP 2; MAP2; metAP 2; METAP2; metionina aminopeptidasa 2; metionil aminopeptidasa 2; Mnpep; p67; p67eIF2; Peptidasa M; peptidasa M 2; similar a la metionil aminopeptidasa 2; proteína del tejido testicular Li 17 |
| Intervalo del ensayo | De 2 a 250 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P50579 |
| Símbolo de gen | METAP2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |