Learn More
R&D Systems™ Human Metabolic Luminex™ Performance Premixed Kit
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 6 plex |
| Especie | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |