missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Mesothelin Propeptide/MPF Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18150251
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18150251 100 μg 100 microgramos
18788468 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18150251 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB3265

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Mesothelin Monoclonal specifically detects Mesothelin in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mesothelin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 346633
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen AAH09272
Alias de gen CAK1, CAK1 antigen, megakaryocyte potentiating factor, mesothelin, MPF, MPFSMRP, MSLN, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, SMR, soluble MPF mesothelin related protein
Símbolos de los genes MSLN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Mesothelin propeptide Arg35-Leu289 Accession # AAH09272
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10232
Especificidad de la prueba Detects human Mesothelin Propeptide/MPF in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human Mesothelin is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.