missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para mesotelina humana

Código de producto. 17717703
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17717703 10 × 96 pruebas paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17717703

Marca: Invitrogen™ EH322RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

La mesotelina es una glicoproteína de superficie celular ligada a GPI, que está presente en la superficie del mesotelio normal y se sobreexpresa en muchos pacientes con cáncer de ovario epitelial y mesoteliomas malignos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Número de acceso Q13421
Intervalo del ensayo De 100 a 30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 100 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 10232
Símbolo de gen MSLN
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos|Patrón|Concentrado de diluyente de ensayo|Anticuerpo de detección biotinilado|SAV-HRP|Tampón de lavado|Cromógeno|Solución de parada|Cubiertas de placa adhesiva, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl|suero, 50 μl|plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Mesotelina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.