Learn More
STEMCELL Technologies Human Mesenchymal Stem Cell qPCR Array
Click to view available options
Formato:
96-well Plate Type 1
96-well Plate Type 3
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- The Human Mesenchymal Stem Cell Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR) Array is designed for characterization of human mesenchymal stem and progenitor cells (MSCs) and their differentiated chondrogenic, adipogenic, or osteogenic progeny
- MSCs can be expanded in vitro to generate mesenchymal stromal cell cultures, which, under appropriate conditions, can differentiate into adipocytes, chondrocytes, and osteoblasts
- This qPCR array provides the gene expression profile of MSCs and their trilineage derivatives following in vitro differentiation
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Adipocytes; Chondrocytes; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Osteoblasts |
| Formato | 96-well Plate Type 3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Real Time PCR (qPCR) |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.