missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Mer Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18729418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18729418 100 μg 100 microgramos
18733899 25 μg 25 microgramos
18769658 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18729418

Marca: R&D Systems MAB8912100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications

Mer Monoclonal specifically detects Mer in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready, Knockout Validated, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mer
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 125518
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen AAB60430
Alias de gen c-Eyk, C-mer, c-mer proto-oncogene tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MER, MER receptor tyrosine kinase, MerTK, MGC133349, Receptor tyrosine kinase MerTK, RP38Proto-oncogene c-Mer, STK kinase, tyrosine-protein kinase Mer
Símbolos de los genes MERTK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Mer Met1-Ala499 Accession # AAB60430
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10461
Especificidad de la prueba Detects human Mer in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) Axl, rhDtk, or recombinant mouse Mer is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.