missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para MEPE/OF45 humano

Código de producto. 17185089
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17185089 5 x 96 pruebas cada uno
17194613 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17185089

Marca: Invitrogen™ EH320RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human MEPE/OF45 quantitates human MEPE/OF45 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MEPE/OF45.

La fosfoglicoproteína extracelular de la matriz (MEPE), también conocida como factor 45 de osteoblastos/osteocitos (OF45), es un miembro de la familia de las glicoproteínas ligadas a N de pequeños ligandos de integrinas (SIBLING). La MEPE facilita la excreción renal de fosfato y modula la mineralización. Puede ser fosforilada por proteínas quinasas secretadas. La MEPE se expresa en osteoblastos, osteocitos y odontoblastos, y también se ha informado de su expresión en numerosas líneas celulares tumorales humanas. Es una proteína de 525 aminoácidos con un peso molecular calculado de 58 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso fosfoglicoproteína extracelular de la matriz; fosfoglicoproteína extracelular de la matriz con motivo ASARM (hueso); fosfoglicoproteína extracelular de la matriz con motivo ASARM (hueso); Mepe; OF45; factor 45 de osteoblastos/osteocitos; osteoregulina
Intervalo del ensayo De 26 a 2000 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 8,4 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9NQ76
Símbolo de gen MEPE
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo MEPE
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.