missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Melanotransferrin/CD228 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18735959
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18735959 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18735959 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB81751G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Melanotransferrin/CD228/MFI2 Monoclonal specifically detects Melanotransferrin/CD228/MFI2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Melanotransferrin/CD228/MFI2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 893416
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P08582
Alias de gen antigen p97 (melanoma associated) identified by monoclonal antibodies 133.2 and96.5, CD228, CD228 antigen, FLJ38863, MAP97, MAP97Melanoma-associated antigen p97, melanotransferrin, membrane-bound transferrin-like protein, MFI2, MGC4856, MTF, MTF1, p97
Símbolos de los genes MFI2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human Melanotransferrin/CD228, Met1-Gly711, Accession # P08582
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4241
Especificidad de la prueba Detects human Melanotransferrin/CD228 in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.