missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Melanocortin-5 R/MC5R Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18710058
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18710058 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18710058 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB8205SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Melanocortin-5 R/MC5R Monoclonal specifically detects Melanocortin-5 R/MC5R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Melanocortin-5 R/MC5R
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 821012
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P33032
Alias de gen MC2, MC-2, MC5, MC5R, MC5-R, melanocortin 5 receptor, melanocortin receptor 5, melanocortin-5 receptor, Melanocortin5R, Melanocortin-5R
Símbolos de los genes MC5R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Melanocortin-5 R/MC5R Met1-Asp325 Accession # P33032
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4161
Especificidad de la prueba Stains human Melanocortin-5 R/MC5R transfected cells but not irrelevant transfectants in flow cytometry.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.