missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Melanocortin-5 R/MC5R Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18720649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18720649 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18720649 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB8205N100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Melanocortin-5 R/MC5R Monoclonal specifically detects Melanocortin-5 R/MC5R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Melanocortin-5 R/MC5R
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 821012
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P33032
Alias de gen MC2, MC-2, MC5, MC5R, MC5-R, melanocortin 5 receptor, melanocortin receptor 5, melanocortin-5 receptor, Melanocortin5R, Melanocortin-5R
Símbolos de los genes MC5R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Melanocortin-5 R/MC5R Met1-Asp325 Accession # P33032
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4161
Especificidad de la prueba Stains human Melanocortin-5 R/MC5R transfected cells but not irrelevant transfectants in flow cytometry.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.