missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human MDL-1/CLEC5A Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18798338
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18798338 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18798338 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF2384SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

MDL-1/CLEC5A Polyclonal specifically detects MDL-1/CLEC5A in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDL-1/CLEC5A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9NY25
Alias de gen CLEC5A, CLECSF5, CLECSF5carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 5, C-type lectin domain family 5, member A, C-type lectin superfamily member 5, MDL1, MDL-1MGC138304, Myeloid DAP12-associating lectin 1, myeloid DAP12-associating lectin-1
Símbolos de los genes CLEC5A
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MDL-1/CLEC5A Tyr26-Lys188 Accession # Q9NY25
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23601
Especificidad de la prueba Detects human MDL-1/CLEC5A in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, approximately 25% cross-reactivity with recombinant mouse MDL-1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.