missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de MDK humano

Código de producto. 17174613
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17174613 96 pruebas paquete de 96
17165089 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17174613

Marca: Invitrogen™ EH319RB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human MDK quantitates human MDK in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MDK.

La midkina es un factor de crecimiento que responde al ácido retinoico y se une a la heparina y se expresa en varios tipos de células durante la embriogénesis. Favorece la angiogénesis, el crecimiento y la migración celular. La midkina también se expresa en varios carcinomas, lo que sugiere que puede desempeñar un papel en la tumorigénesis, quizás a través de sus efectos sobre la angiogénesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Proteína asociada a la anfiregulina; ARAP; FLJ27379; MDK; Mek; proteína de la gestación y el riñón; midkine; midkine (factor promotor del crecimiento de las neuritas 2); MK; MK1; NEGF2; factor promotor del crecimiento de las neuritas 2; proteína promotora del crecimiento de las neuritas; proteína que responde al ácido retanoico; factor inducible por el ácido retinoico; factor de diferenciación inducido por el ácido retinoico; proteína que responde al ácido retinoico
Intervalo del ensayo De 0,12 a 30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,12 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P21741
Símbolo de gen Mdk
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Midkine
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.