Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MCAM/CD146 humano
Descripción
Human MCAM/CD146 quantitates human MCAM/CD146 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MCAM/CD146.
La CD146 (MCAM) es una glicoproteína integral de membrana que pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. La CD146 se expresa en las uniones célula-célula en todas las células endoteliales, y también se ha observado en otros tipos de células normales y malignas. Además de su reconocido papel como molécula de adhesión celular independiente del calcio, la CD146 puede actuar también como molécula de transducción de señales en el reclutamiento de la quinasa Fyn, y en la subsiguiente tirosina-fosforilación de proteínas intracelulares implicadas en el ensamblaje del citoesqueleto de actina. La CD146 desempeña un papel en la adhesión celular y en la cohesión de la monocapa endotelial en las uniones intercelulares del tejido vascular. La expresión de la CD146 puede permitir a los melanófilos tener un mejor acceso a la información y a la información que necesitan. Además, la CD146 podría ser una molécula de adhesión activa en las células de la cresta neural durante el desarrollo embrionario. La CD146 actúa también como receptor de superficie que desencadena la fosforilación en tirosina de FYN y PTK2, y un aumento transitorio de la concentración de calcio intracelular.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 1-gicerina; AV025631; CD146; CD149; Glicoproteína de superficie celular MUC18; glicoproteína de superficie celular P1H12; Gicerina; HEMCAM; l-gicerina; proteína l-gicerina; Mcam; molécula de adhesión al melanoma; molécula de adhesión de células de melanoma; antígeno asociado al melanoma A32; antígeno asociado al melanoma MUC18; Muc18; s-endo; antígeno asociado al endotelio S-endo 1; s-gicerina |
| Intervalo del ensayo | De 0,205 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,22 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P43121 |
| Símbolo de gen | MCAM |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |