Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MCAM/CD146 humano
Código de producto. 17135089
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17135089 5 x 96 pruebas cada uno
17144613 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17135089 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH316RBX5
ELISA
Human MCAM/CD146 quantitates human MCAM/CD146 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MCAM/CD146.
La CD146 (MCAM) es una glicoproteína integral de membrana que pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. La CD146 se expresa en las uniones célula-célula en todas las células endoteliales, y también se ha observado en otros tipos de células normales y malignas. Además de su reconocido papel como molécula de adhesión celular independiente del calcio, la CD146 puede actuar también como molécula de transducción de señales en el reclutamiento de la quinasa Fyn, y en la subsiguiente tirosina-fosforilación de proteínas intracelulares implicadas en el ensamblaje del citoesqueleto de actina. La CD146 desempeña un papel en la adhesión celular y en la cohesión de la monocapa endotelial en las uniones intercelulares del tejido vascular. La expresión de la CD146 puede permitir a los melanófilos tener un mejor acceso a la información y a la información que necesitan. Además, la CD146 podría ser una molécula de adhesión activa en las células de la cresta neural durante el desarrollo embrionario. La CD146 actúa también como receptor de superficie que desencadena la fosforilación en tirosina de FYN y PTK2, y un aumento transitorio de la concentración de calcio intracelular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 1-gicerina; AV025631; CD146; CD149; Glicoproteína de superficie celular MUC18; glicoproteína de superficie celular P1H12; Gicerina; HEMCAM; l-gicerina; proteína l-gicerina; Mcam; molécula de adhesión al melanoma; molécula de adhesión de células de melanoma; antígeno asociado al melanoma A32; antígeno asociado al melanoma MUC18; Muc18; s-endo; antígeno asociado al endotelio S-endo 1; s-gicerina
Intervalo del ensayo De 0,205 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,22 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P43121
Símbolo de gen MCAM
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD146
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min