missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human MCAM/CD146 Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18735549
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18735549 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18735549

Marca: R&D Systems FAB932T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MCAM/CD146 Monoclonal specifically detects MCAM/CD146 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MCAM/CD146
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 128018
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen AAA20824
Alias de gen CD146, CD146 antigen, cell surface glycoprotein MUC18, Cell surface glycoprotein P1H12, L-Gicerin, melanoma adhesion molecule, melanoma cell adhesion moleculeS-endo 1 endothelial-associated antigen, Melanoma-associated antigen A32, Melanoma-associated antigen MUC18, MUC18, MUC18Gicerin
Símbolos de los genes MCAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MCAM Val24-Gly559 Accession # AAA20824
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4162
Especificidad de la prueba Detects human MCAM in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) ALCAM, rhBCAM, rhEpCAM, rhNCAM-L1, recombinant mouse (rm) OCAM, or rmMAdCAM-1 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.