Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para matriptasa/ST14 humana
Descripción
La matriptasa/ST14 humana cuantifica la matriptasa/ST14 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la matriptasa/ST14 humana natural y recombinante.
El SOX2 es un gen sin intrones que codifica un miembro de la familia de factores de transcripción HMG-box (SOX) relacionados con SRY y que participan en la regulación del desarrollo embrionario y en la determinación del destino celular. El producto del gen SOX2 es necesario para el mantenimiento de las células madre en el sistema nervioso central, y también regula la expresión génica en el estómago. El gen SOX2 se encuentra dentro de un intrón de otro gen llamado SOX2 overlapping transcript (SOX2OT). Además, la proteína SOX2 puede actuar como activador transcripcional tras formar un complejo proteico con otras proteínas. Las mutaciones del gen SOX2 se han asociado a la anoftalmia bilateral, una forma grave de malformación ocular estructural, hipoplasia del nervio óptico y microftalmia sindrómica.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | ARCI11; Epitina; HAI; matriptasa; matriptasa/MT-SP1; mCAP3; proteasa de serina de tipo membrana; proteasa de serina de tipo membrana 1; MTSP1; MT-SP1; MTSP-1; Prostamina; proteasa, serina, 14 (epitina); PRSS14; Proteasa de serina 14; Proteasa de serina TADG-15; SNC19; St14; supresión de la tumorigenicidad 14; supresión de la tumorigenicidad 14 (carcinoma de colon); supresión de la tumorigenicidad 14 (carcinoma de colon, matriptasa, epitina); proteína supresora de la tumorigenicidad 14; proteína homóloga a la supresora de la tumorigenicidad 14; TADG15; TADG-15; TMPRSS14; proteína del gen 15 asociado al tumor; proteína del gen 15 asociado al tumor |
| Intervalo del ensayo | De 0,41 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,41 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9Y5Y6 |
| Símbolo de gen | ST14 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |