Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para matriptasa/ST14 humana
Código de producto. 17125089
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17125089
Marca: Invitrogen™ EH315RBX5
La matriptasa/ST14 humana cuantifica la matriptasa/ST14 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La matriptasa/ST14 humana cuantifica la matriptasa/ST14 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la matriptasa/ST14 humana natural y recombinante.
El SOX2 es un gen sin intrones que codifica un miembro de la familia de factores de transcripción HMG-box (SOX) relacionados con SRY y que participan en la regulación del desarrollo embrionario y en la determinación del destino celular. El producto del gen SOX2 es necesario para el mantenimiento de las células madre en el sistema nervioso central, y también regula la expresión génica en el estómago. El gen SOX2 se encuentra dentro de un intrón de otro gen llamado SOX2 overlapping transcript (SOX2OT). Además, la proteína SOX2 puede actuar como activador transcripcional tras formar un complejo proteico con otras proteínas. Las mutaciones del gen SOX2 se han asociado a la anoftalmia bilateral, una forma grave de malformación ocular estructural, hipoplasia del nervio óptico y microftalmia sindrómica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso ARCI11; Epitina; HAI; matriptasa; matriptasa/MT-SP1; mCAP3; proteasa de serina de tipo membrana; proteasa de serina de tipo membrana 1; MTSP1; MT-SP1; MTSP-1; Prostamina; proteasa, serina, 14 (epitina); PRSS14; Proteasa de serina 14; Proteasa de serina TADG-15; SNC19; St14; supresión de la tumorigenicidad 14; supresión de la tumorigenicidad 14 (carcinoma de colon); supresión de la tumorigenicidad 14 (carcinoma de colon, matriptasa, epitina); proteína supresora de la tumorigenicidad 14; proteína homóloga a la supresora de la tumorigenicidad 14; TADG15; TADG-15; TMPRSS14; proteína del gen 15 asociado al tumor; proteína del gen 15 asociado al tumor
Intervalo del ensayo De 0,41 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,41 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9Y5Y6
Símbolo de gen ST14
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo ST14
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min